1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
PC5352-5G PC5352-1G PC5352-25G
APOSPC5352-5GEA 22 EUR
APOSPC5352-5G APOSPC5352-1G APOSPC5352-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formule: C₈H₆F₈O₂
Kookpunt: 56 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039279
CAS nummer: 376-84-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III