1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1H,1H,5H-Octafluoropentyl iodide
PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 611 EUR
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Formule: C₅H₃F₈I
Kookpunt: 136…137 °C
Dichtheid: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039406
CAS nummer: 678-74-0