1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester, Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester, 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
PC5353-100G PC5353-25G PC5353-5G
APOSPC5353-100GEA 125 EUR
APOSPC5353-100G APOSPC5353-25G APOSPC5353-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Formule: C₉H₈F₈O₂
MW: 300.15 g/mol
Kookpunt: 178…179 °C
Dichtheid: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039278
CAS nummer: 355-93-1
EINECS: 206-596-0