2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53547-1G PC53547-5G PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA 95 EUR
APOSPC53547-1G APOSPC53547-5G APOSPC53547-25G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618925
CAS nummer: 1228108-74-4