Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 581 EUR
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formule: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Kookpunt: 93…94 °C
Smeltpunt: 53…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792902
CAS nummer: 422-63-9
EINECS: 207-020-0