3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 129 EUR
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrClF₃N
Smeltpunt: 39…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226615
CAS nummer: 1159512-34-1