3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 157 EUR
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂BrF₄N
Kookpunt: 80 °C/35mmHg
Dichtheid: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226613
CAS nummer: 1159512-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III