3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 186 EUR
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Kookpunt: 95…100 °C/3,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236227
CAS nummer: 125903-81-3