2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 271 EUR
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226610
CAS nummer: 1159512-39-6