3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5384-10G PC5384-5G
APOSPC5384-10GEA 542 EUR
APOSPC5384-10G APOSPC5384-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100535
CAS nummer: 1099597-96-2