4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5401-1G PC5401-5G
APOSPC5401-1GEA 23.4 EUR
APOSPC5401-1G APOSPC5401-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
Smeltpunt: 157…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094284
CAS nummer: 351003-62-8