3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₂S
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02710419
CAS nummer: 329909-29-7