4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₂S
Smeltpunt: 179…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02709831
CAS nummer: 489-17-8