α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5408-100G PC5408-25G PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA 468 EUR
APOSPC5408-100G APOSPC5408-25G APOSPC5408-5G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Formule: C₇H₅ClF₂
Kookpunt: 62…64 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090989
CAS nummer: 495-07-8
UN: 1760
ADR: 8,III