2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 78.9 EUR
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Smeltpunt: 47…52 °C
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09753482
CAS nummer: 69034-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III