2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 35.1 EUR
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304.09
Smeltpunt: 185…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 351003-61-7