2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 114 EUR
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
Smeltpunt: 160…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094287
CAS nummer: 351003-63-9