3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5414-5G PC5414-10G
APOSPC5414-5GEA 166 EUR
APOSPC5414-5G APOSPC5414-10G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅ClFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 351003-58-2