5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5415-1G PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA 49.7 EUR
APOSPC5415-1G APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅ClFNO₂S
Smeltpunt: 126…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094289
CAS nummer: 351003-57-1