2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 35.2 EUR
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Smeltpunt: 171…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094290
CAS nummer: 351003-60-6