4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 58.4 EUR
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Smeltpunt: 137…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094292
CAS nummer: 263349-73-1