3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 725 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Formule: C₇H₆BrFMg
Kookpunt: 65 °C
Dichtheid: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –17 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01311470
CAS nummer: 185077-02-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III