2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 65.8 EUR
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Br₂FO
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368759
CAS nummer: 435273-49-7
UN: 3335
ADR: 9,III