3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 109 EUR
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Smeltpunt: 53…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972758
CAS nummer: 948014-51-5