2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5448-1G PC5448-25G PC5448-5G PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA 22 EUR
APOSPC5448-1G APOSPC5448-25G APOSPC5448-5G APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Kookpunt: 74…76 °C/0,8mmHg
Smeltpunt: 36…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862660
CAS nummer: 386704-06-9