6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5453-10G PC5453-1G PC5453-5G PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA 340 EUR
APOSPC5453-10G APOSPC5453-1G APOSPC5453-5G APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209.5530 g/mol
Kookpunt: 54 °C/2mmHg
Dichtheid: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108.9 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862645
CAS nummer: 358780-13-9
UN: 3265
ADR: 8 III