6-Fluoro-m-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 221 EUR
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Formule: C₇H₇FO
Kookpunt: 172…174 °C
Dichtheid: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190101
CAS nummer: 63762-79-8