1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 73 EUR
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232.07 g/mol
Kookpunt: 93.2 °C
Dichtheid: 1.5323 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155961
CAS nummer: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3 III