Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 201 EUR
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₅H₆ClF₃O
Kookpunt: 109,2 °C/750mmHg
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039336
CAS nummer: 380-44-9