2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Fluorobenzophenone-2'-carboxylic acid
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 51.2 EUR
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₉FO₃
MW: 244.22 g/mol
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002473
CAS nummer: 7649-92-5