2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 287 EUR
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115960
CAS nummer: 562840-50-0