2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5484-1G PC5484-25G PC5484-5G
APOSPC5484-1GEA 22 EUR
APOSPC5484-1G APOSPC5484-25G APOSPC5484-5G
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 110…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955451
CAS nummer: 80517-22-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III