4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5485-1G PC5485-5G PC5485-25G
APOSPC5485-1GEA 22 EUR
APOSPC5485-1G APOSPC5485-5G APOSPC5485-25G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998181
CAS nummer: 1031929-20-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III