3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 36.6 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800708
CAS nummer: 691877-03-9