4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5495-1G PC5495-5G PC5495-25G
APOSPC5495-1GEA 0 EUR
APOSPC5495-1G APOSPC5495-5G APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Smeltpunt: 83…88 °C
Dichtheid: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095284
CAS nummer: 18614-51-2