5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5499-1G PC5499-500MG
APOSPC5499-1GEA 138 EUR
APOSPC5499-1G APOSPC5499-500MG
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₈H₄ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501054
CAS nummer: 1092352-68-5