2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 443 EUR
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832319
CAS nummer: 119692-41-0