2,4-Difluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5506-1G PC5506-25G PC5506-5G
APOSPC5506-1GEA 0 EUR
APOSPC5506-1G APOSPC5506-25G APOSPC5506-5G
2,4-Difluoropyridine 98%
2,4-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Kookpunt: 107 °C/760mmHg
Dichtheid: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114162
CAS nummer: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3,III