Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 325 EUR
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formule: C₆H₉F₃O₃
MW: 186.13 g/mol
Smeltpunt: 242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038322
CAS nummer: 359-88-6
UN: 3272
ADR: 3 III