1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,6-Trifluoro-1-bromo-3,5-dichlorobenzene
PC5512-5G PC5512-1G
APOSPC5512-5GEA 0 EUR
APOSPC5512-5G APOSPC5512-1G
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formule: C₆BrCl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424469
CAS nummer: 24812-13-3