Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5517-1G PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA 91.1 EUR
APOSPC5517-1G APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formule: C₅H₅F₃O₂
Kookpunt: 104…105 °C
Dichtheid: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068659
CAS nummer: 382-90-1
UN: 1993
ADR: 3,II