2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 22 EUR
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
Smeltpunt: 143…147 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862079
CAS nummer: 385-02-4