(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 EUR
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Formule: C₆BrF₁₃O₃
MW: 446.95 g/mol
Kookpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094295
CAS nummer: 330562-45-3