2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G
PC5540-10G
PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA
221
EUR
APOSPC5540-100G
APOSPC5540-10G
APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₃F₅O Kookpunt: 114…115 °C/60mmHg Smeltpunt: 30…32 °C Vlampunt: 87 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004602 CAS nummer: 440-60-8 |