3-Fluoro-4-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 23.4 EUR
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774187
CAS nummer: 656-66-6