1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 345 EUR
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene
Formule: C₄H₃F₅
Kookpunt: 44350 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1,