1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pentafluoroethyl ethyl ketone
PC5570-5G PC5570-1G
APOSPC5570-5GEA 238 EUR
APOSPC5570-5G APOSPC5570-1G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane
Formule: C₅H₅F₅O
Kookpunt: 61…62 °C/740mmHg
Dichtheid: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00053172
CAS nummer: 378-72-3
UN: 1993
ADR: 3,III