2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 90.6 EUR
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Formule: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252.14 g/mol
Kookpunt: 76 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038874
CAS nummer: 53841-60-4