Bromodifluoroacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Bromodifluoroaceticacid
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 139 EUR
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Formule: C₂HBrF₂O₂
MW: 174.93 g/mol
Kookpunt: 134 °C
Smeltpunt: 26.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183519
CAS nummer: 354-08-5
UN: 3261
ADR: 8 III