Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5580-5G
PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA
132
EUR
APOSPC5580-5G
APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Formule:
C₇H₆F₆O₂ Kookpunt: 62…63 °C/115mmHg Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093322 CAS nummer: 135771-94-7 |